Läs mer
Metyl(metyltio)metylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468779
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468779 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15468779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00510.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33577-16-1 | C3H8OS2 | 124,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
CAS 33577-16-1
Densitet 1.222
Kokpunkt 222 °C till 226 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C3H8OS2
Brytningsindex 1.552
MDL-nummer MFCD00002091
Kvantitet 10 g
Beilstein 906789
Känslighet Hygroskopisk
Synonym methyl methylsulfinylmethyl sulfide, methyl methylsulfinyl methyl sulfide, methane, methylsulfinyl methylthio, methyl methylthio methyl sulfoxide, famso, methanesulfinyl-methylsulfanyl-methane, formaldehyde dimethyl mercaptal s-oxide, methylsulfinyl methylthio methane, methyl methylthiomethyl sulphoxide, formaldehyde methyl mercaptal s-oxide
InChI-nyckel OTKFCIVOVKCFHR-UHFFFAOYNA-N
LEDER CSCS(C)=O
IUPAC-namn metylsulfanyl(metylsulfinyl)metan
Molekylvikt (g/mol) 124.22
PubChem CID 99129
Formel vikt 124.22
Procent renhet 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.