Läs mer
Methyl Myristate-d3, TRC
Produktkod. 30472872
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472872 25 mg
30465299 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22760225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60670-33-9
Molekylformel C15H27D3O2
Molekylvikt (g/mol) 245.42
Synonym Myristic Acid Methyl Ester-d3, Emery 2214-d3, Metholeneat 2495-d3, Methyl Myristate-d3, Methyl n-Tetradecanoate-d3, Methyl Tetradecanoate-d3, NSC 5029-d3, Pastel M 14-d3, Pastell M 14-d3, Uniphat A50-d3
IUPAC-namn trideuteriomethyl tetradecanoate
LEDER O=C(OC([2H])([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Myristate-d3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i2D3
Formel vikt 245.2434