Läs mer
Methyl Myristate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860511
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
Packungsgröße:
250ml
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15860511 250 mL 250ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15860511 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8186130250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 124-10-7
Smältpunkt 18°C
Densitet 0.867 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 295°C/1001 hPa
Molekylformel CH3(CH2)12COOCH3
MDL-nummer MFCD00008983
Kvantitet 250 mL
Synonym Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate, Methyl myristate
Molekylvikt (g/mol) 242.4
Kvalitet Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.