Läs mer
Metylmyristat, TRC
Produktkod. 30011071
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011071 10 g
17959844 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22760010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-10-7
Molekylformel C15 H30 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.4
Synonym Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
IUPAC-namn Metyltetradecanat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl myristate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Formel vikt 242.2246