Läs mer
Metyl N-[2-[[[1-(4-klorofenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]metyl]fenyl]karbamat, TRC
Produktkod. 30011375
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011375 50 mg
30006334 10 mg
30003783 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM98023550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512165-96-7
Molekylformel C18 H16 Cl N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Synonym Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate, BF 500-3, 500M07, M500F007, Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate
IUPAC-namn metyl N-[2-[[1-(4-klorofenyl)pyrazol-3-yl]oxymetyl]fenyl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyraclostrobin-desmethoxy
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23)
Formel vikt 357.088
Procent renhet >95%