Läs mer
Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate, TRC
Produktkod. 30473706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30473706 100 mg
1 options
Produktkod. 30473706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM583195100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate
CAS 10116-07-1
Molekylformel C14 H17 N3 O3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O3/c1-10-12(15(2)14(19)20-4)13(18)17(16(10)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
LEDER COC(=O)N(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 275.303
Formel vikt 275.127