Läs mer
Methyl N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| CAS | 930280-44-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18H28N2O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| LEDER | COC(=O)NC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)N[C@@H](C)c1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.43 |
| Kvantitet | 25 mg |