Läs mer
metyl N-(3,5-diklorfenyl)karbamat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10087632
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10087632 10 g 10g
10255384 25 g 25g
11360857 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10087632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00611EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 25217-43-0
Molekylformel C8H7Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 220.05
MDL-nummer MFCD00126402
InChI-nyckel FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
IUPAC-namn metyl N-(3,5-diklorfenyl)karbamat
LEDER COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 220.05
Procent renhet 97%