Läs mer
methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl n-(3-chlorophenyl)carbamate |
| CAS | 2150-88-1 |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl N-(3-Chlororphenyl)-Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COC(=O)Nc1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.608 |
| Formel vikt | 185.024 |