Läs mer
Metyl-N-(4,6-diklor-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat, TRC
Produktkod. 30005652
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30005652 25 mg
1 options
Produktkod. 30005652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30123525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Molekylformel C9H7Cl2N3O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
LEDER COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
IUPAC-namn metyl N-(4,6-diklor-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 260.08
Formel vikt 258.9915