missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-N-(5-[butylsulfanyl]-1-H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 70484-51-4 |
| Molekylformel | C13 H17 N3 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl-N-(5-[butylsulfanyl]-1-H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid, [5-(butylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[5-(Butylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl N-[5-(Butylthiol)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-3-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17) |
| LEDER | CCCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(5-butylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.358 |
| Formel vikt | 279.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?