Läs mer
Metyl-N-(5-[propan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat, TRC
Produktkod. 30012491
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012491 50 mg
30012397 100 mg
30007723 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32131050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108579-67-5
Molekylformel C12H15N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 265.33
Synonym Albendazole EP Impurity L;
IUPAC-namn metyl N-(5-propan-2-ylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Formel vikt 265.0885