missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl N-Acetyltyrosinate, TRC

Produktkod. 30009613
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30009613 1 g -
30009558 5 g -
30004992 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3587451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2440-79-1
Molekylformel C12 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 237.252
Synonym 4-((2S)-2-Acetylamino-3-methoxy-3-oxopropyl)phenol, Acetyl-L-tyrosine Methyl Ester, N-Acetyltyrosine Methyl Ester
IUPAC-namn methyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl N-Acetyltyrosinate
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)13-11(12(16)17-2)7-9-3-5-10(15)6-4-9/h3-6,11,15H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.1
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.