missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151830-35-2 |
| Molekylformel | C9H11NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7-5-3-4-6-8(7)10(12)9(11)13-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)N(O)c1ccccc1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vikt | 181.0739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?