Läs mer
Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl N-Hydroxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151830-35-2 |
| Molekylformel | C9H11NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7-5-3-4-6-8(7)10(12)9(11)13-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)N(O)c1ccccc1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vikt | 181.0739 |