Läs mer
Methyl N-Methoxy-2-methylphenylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl N-Methoxy-2-methylphenylcarbamate |
| CAS | 151827-82-6 |
| Molekylformel | C10H13NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methyl N-Methoxy-N-2-methylphenylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)11(14-3)10(12)13-2/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | CON(C(=O)OC)c1ccccc1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0895 |