Läs mer
Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate |
| CAS | 32258-50-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl N-Methyl-p-tolylsulphoncarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-4-6-9(7-5-8)16(13,14)11(2)10(12)15-3/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)N(C)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl N-methyl-N-(4-methylphenyl)sulfonylcarbamate |
| Visa mer |