Läs mer
Metyl-N-metylantranilat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024957
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11409706
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20233.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85-91-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Metyl-N-metylantranilat är en doftingrediens som används i dekorativ kosmetika, fina dofter, schampon, toaletttvålar och andra toalettartiklar samt i icke-kosmetiska produkter som hushållsrengöringsmedel och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl N-metylantranilat är en doftingrediens som används i dekorativa kosmetika, fina dofter, schampon, toaletttvålar och andra toalettartiklar samt i icke
-kosmetiska produkter som hushållsrengöringsmedel och rengöringsmedel.
Löslighet Blandbar i alla proportioner med etanol 96%, DMSO
och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-91-6
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00017183
InChI-nyckel GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
PubChem CID 6826
IUPAC-namn metyl-2-(metylamino)bensoat
LEDER CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl N-methylanthranilate
Smältpunkt 17°C to 19°C
Kokpunkt 256°C to 258°C
Flampunkt 133°C (271°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 607217
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-methylaminobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethyl anthranilate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.