Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl N-trimethylsilylcarbamate, 96%
Produktkod. 15469059
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469059 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15469059 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L17352.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 66°C to 67°C (15mmHg)
Kemiskt namn eller material Methyl N-trimethylsilylcarbamate
CAS 18147-09-6
Kvantitet 5 g
Molekylformel C5H13NO2Si
Linjär formel (CH3)3SiNHCO2CH3
MDL-nummer MFCD00236515
Beilstein 2350760
Synonym methyl trimethylsilyl carbamate, acmc-20akf5, methyl trimethylsilylcarbamate, trimethylsilyl methyl carbamate, methyl n-trimethylsilyl carbamate, trimethylsilyl carbamic acid methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-, methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-,methyl ester 7ci,8ci,9ci
InChI-nyckel JUKSJRIXGQOQTH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC-namn methyl N-trimethylsilylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 147.25
PubChem CID 328380
Formel vikt 147.25
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.4267
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.963