Läs mer
Methyl nervonate, 99%, analytical standard for GC
Produktkod. 15580634 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15580634 100 mg 100mg
15590634 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15580634 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2733-88-2
Molekylformel C25H48O2
Molekylvikt (g/mol) 380.65
InChI-nyckel AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Synonym nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
PubChem CID 5364841
IUPAC-namn metyl (Z)-tetracos-15-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nervonate
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 380.65
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.