Läs mer
Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 345909-99-1 |
| Molekylformel | C7 D4 H3 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid, methyl ester (9 CI), 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid-d4 methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-2,4,5,6-d4, Methyl nicotinate-d4, Methyl Nicotinate-2,4,5,6-d4, Methyl Nicotinate-2,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | methyl 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.161 |
| Formel vikt | 141.073 g/mol |
| Visa mer |