Läs mer
Metylnikotinat, 99 %
Produktkod. 10356480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356480 500 g Plastflaska 500g
10764071 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127215000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-60-7 | C7H7NR2 | 137,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-60-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00006388
InChI-nyckel YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
IUPAC-namn metylpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nicotinate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 38,0 °C till 43,0 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 209,0 °C
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 22, 39
Merck Index 15, 6173
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och bensen
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl nicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.