Läs mer
Metylnikotinat, 99 %
Beskrivning
Används som en rubefacent, topikal vasodilator som används för att testa effektiviteten av hudskyddsföreningar (dvs. produkter utformade för att ge barriärer mot kemiska krigföringsmedel) och används som ett smakämne. Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa biarylkarboxamidhämmare av fosfodiesteras IV och tumörnekrosfaktor-α vid behandling av reumatoid artrit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som en rubefacent, topikal vasodilator som används för att testa effektiviteten av hudskyddsföreningar (dvs. produkter utformade för att ge barriärer mot kemisk krigföringsmedel) och används som ett smakämne. Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa biarylkarboxamidhämmare av fosfodiesteras IV och tumörnekrosfaktor-α vid behandling av reumatoid artrit.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 48 g/L. Löslig i alkohol, kloroform och etylacetat. Löslighet i metanol (nästan transparens).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl nicotinate |
| Smältpunkt | 40 °C till 44 °C |
| Kokpunkt | 208 °C till 21 °C |
| Flampunkt | 95 °C (203 °F) |
| Odör | Lite söt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 113951 |
| Merck Index | 14,6100 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 48 g/L. Löslig i alkohol, kloroform och etylacetat. Löslighet i metanol (nästan transparens). |
| Formel vikt | 137.14 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyl nicotinate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid, methyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.