Läs mer
Metylnikotinat, 99 %
Produktkod. 11466766
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466766 500 g 500g
11456766 100 g 100g
11428800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23908.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1382.10 SEK
    1118.65 SEK / 500g
    Save 263.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Används som en rubefacent, topikal vasodilator som används för att testa effektiviteten av hudskyddsföreningar (dvs. produkter utformade för att ge barriärer mot kemiska krigföringsmedel) och används som ett smakämne. Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa biarylkarboxamidhämmare av fosfodiesteras IV och tumörnekrosfaktor-α vid behandling av reumatoid artrit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som en rubefacent, topikal vasodilator som används för att testa effektiviteten av hudskyddsföreningar (dvs. produkter utformade för att ge barriärer mot kemisk krigföringsmedel) och används som ett smakämne. Det är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det kan användas för att framställa biarylkarboxamidhämmare av fosfodiesteras IV och tumörnekrosfaktor-α vid behandling av reumatoid artrit.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 48 g/L. Löslig i alkohol, kloroform och etylacetat. Löslighet i metanol (nästan transparens).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-60-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00006388
InChI-nyckel YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
IUPAC-namn metylpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nicotinate
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 208 °C till 21 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Odör Lite söt
Kvantitet 500 g
Beilstein 113951
Merck Index 14,6100
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 48 g/L. Löslig i alkohol, kloroform och etylacetat. Löslighet i metanol (nästan transparens).
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl nicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl nicotinate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.