Läs mer
Methyl nicotinate, MedChemExpress
Produktkod. 16458796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458796 100 mg
1 options
Produktkod. 16458796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1695
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1)OC
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Crystals
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation