Läs mer
Metylnikotinat, Mikromol™
Produktkod. 30050672
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30050672 500 mg
1 options
Produktkod. 30050672 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0549.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylnikotinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Analyt- eller komponentnamn Methyl nicotinate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl Nicotinate
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
LEDER COC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Metylpyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 137,0477 g/mol