Läs mer
Metylnikotinoylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10147950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147950 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10147950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425490025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 54950-20-8 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nicotinoylacetate
Namnnotering 95%
CAS 54950-20-8
Smältpunkt 34,0 °C till 42,0 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9NO3
MDL-nummer MFCD00216524
Kvantitet 2.5 g
Synonym methyl nicotinoylacetate, methyl 3-oxo-3-pyridin-3-yl propanoate, 3-oxo-3-pyridin-3-ylpropionic acid methyl ester, 3-pyridinepropanoic acid, .beta.-oxo-, methyl ester, methyl 3-oxo-3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-pyridinecarbonyl acetate, methyl 2-nicotinoyl acetate, 3-pyridinepropanoic acid, beta-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo-3 3-pyridinyl propanoate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
InChI-nyckel JUQKVXRLRKKRPL-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CC(=O)C1=CC=CN=C1
IUPAC-namn metyl-3-oxo-3-pyridin-3-ylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 179.18
PubChem CID 108645
Formel vikt 179.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.