Läs mer
Methyl nitroacetate, 97+%
Produktkod. 11379555
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379555 2 g 2g
11389555 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18950.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2483-57-0 | C3H5NO4 | 119.076 g/mol
Metylnitroacetat används vid syntes av aromatiska och heteroaromatiska linjära (E)-alfa-nitro-arylpentenoater. Det används också för att framställa fenyljodoniumylid. Vidare används det i den mycket enantioselektiva och diastereoselektiva koppar(I)-katalyserade cyklopropaneringen av alkener. Utöver detta används det vid framställning av metyl-(Z)-2-nitro-3-(4-nitrofenyl)-2-propenoat genom reaktion med 4-nitrobensylidenanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylnitroacetat används vid syntes av aromatiska och heteroaromatiska linjära (E)-alfa-nitro-arylpentenoater. Det används också för att framställa fenyljodoniumylid. Vidare används det i den mycket enantioselektiva och diastereoselektiva koppar(I)-katalyserade cyklopropaneringen av alkener. Utöver detta används det vid framställning av metyl-(Z)-2-nitro-3-(4-nitrofenyl)-2-propenoat genom reaktion med 4-nitrobensylidenanilin.
Löslighet Blandbar med
etanol, eter och de flesta organiska lösningsmedel.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2483-57-0
Molekylformel C3H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 119.076
MDL-nummer MFCD00075480
InChI-nyckel ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
PubChem CID 17206
IUPAC-namn metyl 2-nitroacetat
LEDER COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nitroacetate
Densitet 1.294
Kokpunkt 195°C to 198°C
Flampunkt 105°C (221°F)
Odör Ester-like
Linjär formel O2NCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 2 g
Beilstein 1758670
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
Formel vikt 119.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl nitroacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl nitroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.