Läs mer
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl non-2-ynoate |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95%+ |
| Linjär formel | CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 168.23 |
| Procent renhet | 95% |