missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Nonadecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonadecanoic acid methyl ester |
| CAS | 1731-94-8 |
| Molekylformel | C20 H40 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl nonadecanoate, Methyl nonadecylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl nonadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.53 |
| Formel vikt | 312.3028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?