Läs mer
Methyl nonanoate, 95%
Produktkod. 10340574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10340574 25 g Glasflaska 25g
10075103 5 g Glasflaska 5g
10117003 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10340574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1731-84-6 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1731-84-6
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.27
MDL-nummer MFCD00009569
InChI-nyckel IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pelargonate, pelargonic acid methyl ester, methyl nonylate, nonanoic acid, methyl ester, methyl n-nonanoate, nonanoic acid methyl ester, unii-7xkd6qoh68, fema no. 2724, methyl ester nonanoic acid, 7xkd6qoh68
PubChem CID 15606
ChEBI CHEBI:44499
IUPAC-namn metylnonanoat
LEDER CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl nonanoate
Smältpunkt -30°C
Färg Färglös
Densitet 0.8740g/mL, 0.874
Kokpunkt 213°C
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7C(O)OCH3
Brytningsindex 1.4210 to 1.423
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vikt 172.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.