Läs mer
Metyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoretyl)fosfonoacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10160812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10160812 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10160812 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370610050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 88738-78-7 | C7H9F6O5P | 318,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
CAS 88738-78-7
Färg Brun-orange till orange
Densitet 1.5040g/mL, 1.504
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9F6O5P
Linjär formel CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Brytningsindex 1,3700 till 1,3740
MDL-nummer MFCD00009901
Kvantitet 5 g
Fieser 12,320; 13,186
Synonym methyl 2-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl methoxycarbonylmethyl phosphonate, methyl bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetic acid methyl ester, methyl bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, methyl p,p-bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, acetic acid, bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphinyl-, methyl ester, acmc-209qx4
InChI-nyckel PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
IUPAC-namn metyl-2-[bis(2,2,2-trifluoretoxi)fosforyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 318.11
PubChem CID 184894
Formel vikt 318.11
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.