Läs mer
Methyl o-toluate, 99%
Produktkod. 11467647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467647 25 g 25g
11477647 100 g 100g
11487647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15695.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-71-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Det har använts vid framställning av 2-(azidometyl)bensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den har använts vid framställning av 2-(azidometyl)bensoesyra.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-71-4
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00008428
InChI-nyckel WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
PubChem CID 33094
IUPAC-namn metyl-2-metylbensoat
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl o-toluate
Densitet 1.072
Kokpunkt 207°C to 208°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 25 g
Beilstein 2041846
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl o-toluate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl o-toluate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.