Läs mer
Methyl o-tolylacetate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312327 5 g 5g
11322327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09877.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl o-tolylacetate is used as pharmaceutical intermediates.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40851-62-5
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00082780
InChI-nyckel BLEMRRXGTKTJGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-tolylacetate, methyl 2-2-methylphenyl acetate, methyl 2-o-tolylacetate, methyl 2-o-tolyl acetate, methyl 2-methylphenylacetate, methyl 2-methylphenyl-acetate, methyl 2-methylphenyl acetate, methyl 2-methyl phenyl acetate, 2-methylbenzeneacetic acid methyl ester, 2-methylphenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 7021479
IUPAC-namn methyl 2-(2-methylphenyl)acetate
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl o-tolylacetate
Kokpunkt 70°C to 71°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 5 g
Beilstein 2208739
Formel vikt 164.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.