Läs mer
Methyl octanoate, 98+%
Produktkod. 11404443
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404443 250 g 250g
11494433 50 g 50g
11484433 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10991.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Metyloktanoat-etanolblandningar utgör surrogatbränslet för biodiesel och bioetanol och kinetiken för dess oxidation har studerats experimentellt i en jet-omrörd reaktor. Deoxygenering av metyloktanoat över aluminiumoxiduppburen Pt har studerats både i ångfasen i en flödesreaktor och i vätskefasen i en semi-batch-reaktor. Det används också för att göra andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyloktanoat-etanolblandningar utgör surrogatbränslet för biodiesel och bioetanol och kinetiken för dess oxidation har studerats experimentellt i en jet-omrörd reaktor. Deoxygenering av metyloktanoat över aluminiumoxiduppburen Pt har studerats både i ångfasen i en flödesreaktor och i vätskefasen i en semi-batch-reaktor. Det används också för att göra andra kemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-11-5
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.241
MDL-nummer MFCD00009551
InChI-nyckel JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC-namn metyloktanoat
LEDER CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl octanoate
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.875
Kokpunkt 193°C to 194°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.4175
Kvantitet 250 g
Beilstein 1752270
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.