missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Octanoate-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Octanoate-d15 |
| CAS | 1219798-91-0 |
| Molekylformel | C9 D15 H3 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Methyl Octanoate-d15, Octanoic-d15 Acid Methyl Ester, Octanoic acid methyl ester-d15, Methyl caprylate-d15, Octanoic Acid Methyl Ester D15, Methyl Octanoate-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.3305 |
| Formel vikt | 173.2248 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?