Läs mer
Metyloktanoat, TRC
Produktkod. 30004613
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30004613 10 g
1 options
Produktkod. 30004613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32449010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprylic Acid Methyl Ester
CAS 111-11-5
Molekylformel C9 H18 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Octanoic Acid Methyl Ester, Octanoic acid, methyl ester, Agnique ME 890, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Methyl n-octanoate, Methyl octanoate, NSC 3710, Pastell M 08, Pastell M 8, Radia 7984, Uniphat A 20, Witconol 1095, Witconol 2309
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn Metyloktanoat
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Formel vikt 158.1307