Läs mer
Metyloleat, 96 %
Description
Metyloleat används som en kromatografisk referensstandard i biokemisk forskning. Det används också som mellanprodukt för rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabilisatorer, textilbehandlingar, mjukgörare för duplicering av bläck, gummi och vax. Den kan användas som smörjmedel och smörjmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyloleat används som en kromatografisk referensstandard inom biokemisk forskning. Det används också som mellanprodukt för rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabilisatorer, textilbehandlingar, mjukgörare för duplicering av bläck, gummi och vax. Den kan användas som smörjmedel och smörjmedelstillsatser.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl oleate |
| Densitet | 0.876 |
| Kokpunkt | 168 °C till 170 °C (2 mmHg) |
| Flampunkt | 163 °C (325 °F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 |
| Brytningsindex | 1.452 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1727037 |
| Merck Index | 14,6828 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.