Läs mer
Methyl oleate, 99%, analytical standard for GC
Produktkod. p-7077836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15500644
Brand: Thermo Scientific Acros 460380010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-62-9
Molekylformel C19H36O2
Molekylvikt (g/mol) 296.48
InChI-nyckel QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-namn metyl (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl oleate
Smältpunkt -20.0°C
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 186.0°C (9.0 mmHg)
Flampunkt 180°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Brytningsindex 1.4510 to 1.4580
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskositet 6.829 mPa.s (20°C)
Formel vikt 296.48
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.