Läs mer
Metyloleat, 99 %, TRC
Produktkod. 30466376
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30466376 50 g
1 options
Produktkod. 30466376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33011150G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic Acid Methyl Ester
CAS 112-62-9
Molekylformel C19 H36 O2
Kvantitet 50 g
Synonym 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metyl(Z)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 296.49
Formel vikt 296.2715