Läs mer
Methyl oleate, tech. C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Produktkod. p-7043826
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 11327905
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02937.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Metyloleat används som en kromatografisk referensstandard i biokemisk forskning. Det används också som mellanprodukt för rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, textilbehandlingar, mjukgörare, för duplicering av bläck, gummi och vax. Den kan användas som smörjmedel och smörjmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyloleat används som en kromatografisk referensstandard inom biokemisk forskning. Det används också som mellanprodukt för rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, textilbehandlingar, mjukgörare, för duplicering av bläck, gummi och vax. Den kan användas som smörjmedel och smörjmedelstillsats.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-62-9
Molekylformel C19H36O2
Molekylvikt (g/mol) 296.495
MDL-nummer MFCD00009578
InChI-nyckel QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-namn metyl (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl oleate
Densitet 0.876
Kokpunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flampunkt 163°C (325°F)
Odör Weak, Characteristic
Anteckningar om analysprocent C18 71 till 90 %, C18:1> 65 % av C18
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 296.5
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.