Specifikationer
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Methyl oleate |
| Smältpunkt | -20,0 °C |
| Färg | Gul till bärnsten |
| Densitet | 0.8700g/mL, 0.87 |
| Kokpunkt | 186,0 °C (9,0 mmHg) |
| Flampunkt | 180 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3 |
| Brytningsindex | 1,4510 till 1,4580 |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.