Läs mer
Metyloleat, TRC
Produktkod. 30477903
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477903 25 g
30477153 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30477903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33011025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-62-9
Molekylformel C19 H36 O2
Molekylvikt (g/mol) 296.49
Synonym 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
IUPAC-namn metyl(Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic Acid Methyl Ester
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Formel vikt 296.2715