Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylorange, 0,1% vikt/volym aq. soln.
Produktkod. 15491487
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
15491487 500 mL
1 options
Produktkod. 15491487 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 038695.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl orange
CAS 547-58-0
Odör Luktfritt
Molekylformel C14H14N3NaO3S
MDL-nummer MFCD00007502
Densitet 0.987
Färg Orange
Kvantitet 500 mL
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Vätska
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 327.334
PubChem CID 23673835
Formel vikt 327.34
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.