Läs mer
Metylapelsin 1 g/L i vattenindikatorlösning, Chem Lab
Produktkod. 11993333
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11993333 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11993333 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL06.1302.0250
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Orange
CAS 547-58-0
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Densitet 1 g/mL
Molekylvikt (g/mol) 327.34
Förpackning Polyeten
Metoder Standardtestmetod: ASTM D-974, D-664, D-3712
pH 3.1 till 4.4
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Vätska