Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylorange, ACS-reagens
Produktkod. 10615501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10615501 25 g Glasflaska 25g
10299930 10 g Glasflaska 10g
10724004 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10615501 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 414660250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Orange
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering Pure
Klarhet Passes Test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 327.32
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Färg Orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Orange
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.