Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metylapelsin
Product Code. 11498227
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11498227 500 g 500g
11488227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11498227 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17604.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Add to basket
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Methyl Orange är en pH-indikator som används vid titrering av syror. Det används också för histologisk mikroskopi. Vidare används den som motfärgning till kristallviolett i färgande pollenrör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Methyl
Orange är en pH-indikator som används vid titrering av syror. Det används också för histologisk mikroskopi. Vidare används den som motfärgning till kristallviolett i färgande pollenrör.
Löslighet
Löslig i etanol. Delvis löslig i varmt vatten. Något lösligt i kallt vatten och pyrimidin. Olösligt i eter och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Orange
Smältpunkt >300 °C
UN-nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Delvis löslig i varmt vatten. Lätt löslig i kallt vatten och pyrimidin. Olöslig i eter och alkohol.
Formel vikt 327.34
Odör Svag, karakteristisk
pH 6.5
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Orange, ACS
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.