Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylorange, ACS
Produktkod. 11383397
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383397 5 g 5g
11373397 25 g 25g
11393397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383397 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 017874.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Metylorange är en pH-indikator som ofta används vid titrering, även används för histologisk mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-58-0
Molekylformel C14H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 327.334
MDL-nummer MFCD00007502
InChI-nyckel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Orange
Smältpunkt >300°C
UN-nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Löslighetsinformation Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
Formel vikt 327.34
Kvalitet ACS
Odör Weak, characteristic
Färg Orange
pH 6.5
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Orange, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.