Läs mer
Metylorange indikator, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Koncentration:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 g/L in water indicator solution |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |