Läs mer
Metylorange indikator, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Koncentration | 1 g/L in water indicator solution |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Odör | Odorless |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |